Merck
375764
Sigma-Aldrich
C-Methylcalix[4]resorcinarene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H32O8
Número de CAS:
Peso molecular:
544.59
Beilstein:
9110521
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C1(C)c2cc(c(O)cc2O)C([H])(C)c3cc(c(O)cc3O)C([H])(C)c4cc(c(O)cc4O)C([H])(C)c5cc1c(O)cc5O
InChI
1S/C32H32O8/c1-13-17-5-19(27(35)9-25(17)33)14(2)21-7-23(31(39)11-29(21)37)16(4)24-8-22(30(38)12-32(24)40)15(3)20-6-18(13)26(34)10-28(20)36/h5-16,33-40H,1-4H3
Clave InChI
WGDNYTQTRISCMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Synthesis of selective receptors for aqueous mercury(II) and complexation with copper(II) and silver(I)
  • Synthesis of nonchemically amplified molecular resists used as a dissolution promotor
  • Reactions with glycidyl Ph ether used for thermal curing of epoxy resin
  • Mannich reactions
  • Mediation of prenucleation and coalescence of cobalt nanoclusters
  • Atom transfer radical polymerization for synthesis of a star polymer
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mohamed K Abd El-Rahman et al.
Talanta, 221, 121409-121409 (2020-10-21)
Choline (Ch+), is a vitamin-like essential water-soluble organic micronutrient. The US-FDA requires that infant formula not made from cow's milk must be supplemented with Ch+. Direct determination of Ch+ in milk powders and infant formulas is a challenging task due