Merck
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Sinónimos:
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH2CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Beilstein/REAXYS Number:
1875140
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
InChI key
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)