361127
4-Chloro-3-nitrophenol
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
125-128 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Clave InChI
JUIKCULGDIZNDI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?