347558
4-Oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
≥99%
Sinónimos:
Rhodanine-3-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99%
Formulario
solid
mp
145-148 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadena SMILES
OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C5H5NO3S2/c7-3-2-11-5(10)6(3)1-4(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
Clave InChI
JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?