343870
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
densidad
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-3-6(4-5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clave InChI
WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene undergoes Diels-Alder reaction with lithium diisopropylamide (LDA) in THF and furan, to yield the corresponding 1,4-dihydro-1,4-epoxy-5- or 6-(trifluoromethoxy)naphthalenes.
Aplicación
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene may be used in the preparation of 1,2-dehydro-3-(trifluoromethoxy)benzene. It may be used in the synthesis of new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep [2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-ditrifluoromethoxy-1,1′-biphenyl].
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
1, 2-Didehydro-3-and-4-(trifluoromethoxy) benzene: The ?Aryne? Route to 1-and 2-(Trifluoromethoxy) naphthalenes.
Schlosser M and Castagnetti E.
European Journal of Organic Chemistry, 21, 3991-3997 (2001)
The use of arynes in organic synthesis.
Pellissier H and Santelli M.
Tetrahedron, 59(6), 701-730 (2003)
A new electronically deficient atropisomeric diphosphine ligand (S)-CF3O-BiPhep and its application in asymmetric hydrogenation.
Zhang D-Y, et al.
Tetrahedron Letters, 53(20), 2556-2559 (2012)