336149
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
Sinónimos:
Rubidium monobromide
About This Item
Fórmula lineal:
RbBr
Número de CAS:
Peso molecular:
165.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.6% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?