Merck
332739
Sigma-Aldrich
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
98%
Sinónimos:
Cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.31
Beilstein:
1924720
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
densidad
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clave InChI
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane was used in the preparation of N-(1′-alkoxy)cyclopropyl-2-haloanilines.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)