329991
2-Chloromethyl-1,3-dioxolane
97%
Sinónimos:
Chloroacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
157-158 °C (lit.)
densidad
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadena SMILES
ClCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7ClO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
IKZOMJGRWIOEDP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?