329908
Diazald®-(N-methyl-d3)
98 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
4-Methyl-N-(methyl-d3)-N-nitrosobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2N(CD3)NO
Número de CAS:
Peso molecular:
217.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
60-63 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3/i2D3
Clave InChI
FFKZOUIEAHOBHW-BMSJAHLVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reagent for preparing diazomethane of higher isotopic purity than is available using the Deutero-Diazald prep set.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Información legal
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?