329673
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
98%
Sinónimos:
1,3-Benzodioxole-5-acetic acid, Homopiperonylic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
125-129 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)4-6-1-2-7-8(3-6)13-5-12-7/h1-3H,4-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
ODVLMCWNGKLROU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?