307084
(R)-(−)-2-Amino-1-butanol
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D −10°, neat
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.452
bp
172-174 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
densidad
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
JCBPETKZIGVZRE-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?