287954
Bis(diphenylphosphino)acetylene
98%
Sinónimos:
((Diphenylphosphino)ethynyl)diphenylphosphine, Bis(diphenylphosphino)ethyne
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
c1ccc(cc1)P(C#CP(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H
Clave InChI
FOWZHJNBFVLJGP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?