Merck
287628
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHCO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
124.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.347 (lit.)
bp
99.2 °C (lit.)
densidad
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadena SMILES
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)