Merck
284459
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.23
Beilstein:
1744463
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
35 mmHg ( 30 °C)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
Clave InChI
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)