Merck
282235
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Sinónimos:
Bromomethylmagnesium
About This Item
Fórmula lineal:
CH3MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
119.24
Beilstein:
3535220
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.4 M in THF: toluene (1:3)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Methylmagnesium bromide is generally used as a Grignard reagent for C-C bond formation by reacting with the carbonyl groups of aldehydes and ketones.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Alcohols: Reactions and Synthesis
Organic Chemistry Study Guide: Key Concepts, Problems, and Solutions (2015)
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions