264784
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
98%
Sinónimos:
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
densidad
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
thioether
cadena SMILES
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
Clave InChI
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?