261483
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
90%
Sinónimos:
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
densidad
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
Clave InChI
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones
- reagent for the synthesis of amides, diacylamines and heterocycles
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?