257931
3-Methyl-1-butene
95%
Sinónimos:
α-Isoamylene, 2-Methyl-3-butene, 3,3-Dimethylpropene, 3-Methyl-1-butene, Isopropylethene, Isopropylethylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
14.97 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
bp
20 °C (lit.)
mp
−168.5-−168 °C (lit.)
densidad
0.627 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Clave InChI
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
espiga
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-70.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-57 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?