245593
Methyl 3-(dimethylamino)propionate
99%
Sinónimos:
β-Dimethylaminopropionic acid methyl ester, Methyl β-(dimethylamino)propionate, Methyl 3-(dimethylamino)propanoate, Methyl N,N-dimethyl-β-alanine, Methyl N,N-dimethyl-β-aminopropionate, N,N-Dimethyl-β-alanine methyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
densidad
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadena SMILES
COC(=O)CCN(C)C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-7(2)5-4-6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
VSFJOMFYABROHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)