230901
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
Sinónimos:
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder, crystals or chunks
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?