227412
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinónimos:
N,N-Dimethylneopentanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
Clave InChI
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Descripción general
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)