Merck
225800
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
98%
Sinónimos:
Ethylene glycol bis(trimethylsilyl ether)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.43
Beilstein:
1744217
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22O2Si2/c1-11(2,3)9-7-8-10-12(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
Clave InChI
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)