223646
Manganese(II) bromide
98%
Sinónimos:
Dibromomanganese, Manganous bromide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder and chunks
densidad
4.385 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
RJYMRRJVDRJMJW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- A key component the development of highly efficient phosphorescent green-light-emitting diodes (PHOLEDs).
- A precursor salt in the synthesis of manganese(II) bromide-based organic-inorganic hybrid materials for high-performance optoelectronic devices, particularly in the areas of green light-emitting diodes and UV photodetectors.
- A key component in the synthesis of magnetic polaronic and bipolaronic excitons in Mn (II) doped (TDMP) PbBr4: The study investigates ferromagnetism in Mn doped semiconductors and highlights the special electronic properties of Mn-doped lead bromides (Huang et al., 2022).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?