222518
3-Nitrobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-m-nitrotoluene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
58-59 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
LNWXALCHPJANMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?