Merck
201170
Sigma-Aldrich
Oxicloruro fosforoso(V)
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Cloruro de fosforilo, Cloruro de óxido fosforoso (V)
About This Item
Fórmula lineal:
POCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
153.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
105.8 °C (lit.)
grado
reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.3 (vs air)
presión de vapor
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
liquid
dilution
(for general lab use)
pH
1 (20 °C)
bp
105.8 °C (lit.)
mp
1.25 °C (lit.)
densidad
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine oxide
cadena SMILES
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clave InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El oxicloruro de fósforo (V) (POCl3) es un clorante que reacciona con la dimetilformamida (DMF) para formar el reactivo Vilsmeier utilizado para la formilación Vilsmeier-Haack.
También puede utilizarse como un reactivo en la síntesis de:
  • Derivados de quinazolin-4(3H)-ona a partir de 2-aminobenzamidas mediante la preparación in situ del reactivo Vilsmeier.
  • 1-arilseleno-4-halo-2-enos sustituidos tratando los dienos conjugados con arilselenoamidas.
  • 3-metiltioimidazo[1,2-a]piridinas y heterociclos imidazo-fusionados en presencia de DMSO.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
DMSO-POCl3: a reagent for methylthiolation of imidazo [1, 2-a] pyridines and other imidazo-fused heterocycles
Patil SM, et al.
Tetrahedron, 69(38), 8255-8262 (2013)
Arylselenenation of conjugated dienes by arylselenenamides in the presence of phosphorus (V) oxyhalides
Antipin RL, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 729-731 (2007)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)