200557
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene
powder, average Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor
Sinónimos:
SEBS
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mw ~118,000 by GPC
contiene
>0.03% antioxidant as inhibitor
viscosidad
1,500 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Clave InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a precursor to synthesize anion exchange membranes for alkaline fuel cells.
- To prepare super tough ternary polymer blends such as PS/LDPE/SEBS/xGnP ternary composites.
- To synthesize biocompatible conductive polymers. For example, PEDOT: PSSpolymer thin films for stretchable electrodes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)