Merck
198358
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
97%
Sinónimos:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
About This Item
Fórmula lineal:
(HOCH2)2C(CO2CH2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein:
1788515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
49-51 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O6/c1-3-14-7(12)9(5-10,6-11)8(13)15-4-2/h10-11H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for preparing 1,3-dioxanes from acetals, aldehydes, and ketones.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stud. Univ. Babes-Bolyai, Chem., 33, 47-47 (1988)
Chem. Abstr., 111, 96357f-96357f (1989)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 731-731 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1893-1893 (1991)