193496
2-Iodobenzyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
252.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
índice de refracción
n20/D 1.635 (lit.)
bp
147-149 °C/32 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadena SMILES
ClCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6ClI/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Clave InChI
FTMNWZHKQGKKAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2-Iodobenzyl chloride was used in the synthesis of:
- succinimido[3,4-b]indane
- 1,2,3,4,5,6-hexahydro-1,5-methano-3-benzazocine-2,4-dione
- 1-(2-iodobenzyi)-1,1-diethylamine
- 1-(2-iodobenzyl)pyrrolidine
- 1-(2-iodobenzyl)piperidine
- 1-(2-iodobenzyl)hexahydroazepine
- 4-(2-iodobenzyl)morpholine
- 4-(2-iodobenzyl)thiomorpholine
- 1-benzoyl-4-(2-iodobenzyl)piperazine
- 1-(2-iodobenzyl)indole-2-carbaldehyde
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
An Approach to α-substituted Amines.
Williams L, et al.
Tetrahedron, 50(48), 13697-13708 (1994)
Sushama A. Dandekar et al.
The Journal of organic chemistry, 64(5), 1543-1553 (2001-10-25)
The tricyclic title compounds, 4 and 5, were synthesized by initial alkylation of the lithium monoenolates of N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (6) and N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (19) with 2-iodobenzyl chloride in liquid NH(3) at -60 degrees C to afford 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylbutanediamide (9) and 2-(2-iodobenzyl)-N,N,N',N'-tetramethylpentanediamide (20) in
1-Azatriene cyclisation as a route to annelated pyrido [4, 3-b] indoles.
Gilchrist TL ,et al.
Tetrahedron, 53(12), 4447-4456 (1997)