192988
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COS(CH2)3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
152.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioester
cadena SMILES
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Clave InChI
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)