Merck
191108
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-allyl alcohol)
average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %
Sinónimos:
Allyl alcohol-styrene copolymer, Poly(styrene-allyl alcohol), Styrene-allyl alcohol copolymer
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
23.8 mmHg ( 25 °C)
Formulario
crystalline
mol peso
average Mn ~1,600
composición
allyl alcohol, 33 mol %
lim. expl.
18 %
densidad
1.083 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
Clave InChI
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)