189553
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Sinónimos:
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
About This Item
Productos recomendados
descripción
carboxylated
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~220,000 by GPC
Extensión del etiquetado
1.8% carboxyl
viscosidad inherente
1.4 dL/g(lit.)
temperatura de transición
Tg 84 °C
solubilidad
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
cadena SMILES
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
Clave InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Advertencia
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?