175897
2-Propanol-d8
99.5 atom % D
Sinónimos:
Isopropanol-d8, Octadeuteroisopropanol
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
2-12.7 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3728 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
densidad
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.