Merck
159026
Sigma-Aldrich
β-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
98%
Sinónimos:
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H18O9
Número de CAS:
Peso molecular:
318.28
Beilstein:
94078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
mp
81-83 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Starting material for nucleoside synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)