157317
Cyclopropyltriphenylphosphonium bromide
98%
Sinónimos:
NSC 110599
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
178-181 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Br-].C1CC1[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-4-10-18(11-5-1)22(21-16-17-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
XMPWFKHMCNRJCL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Studied for potential antitumor activity
Reactant for synthesis of:
- Keto halides for sequential azidation and intramolecular Schmidt reactions
- Cycloporpylidenemethylarylethynynes
- Dipeptides containing azabicyclo[3.1.0]hexane
Reactant for hydroalkynylation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)