152536
Sodium p-toluenesulfonate
95%
Sinónimos:
p-Toluenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
grupo funcional
tosylate
cadena SMILES
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
932.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
500 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?