151963
Nitromethane-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Trideuteronitromethane
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
7.1-63 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.1000% water
water
índice de refracción
n20/D 1.3795 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
densidad
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Aplicación
- Asymmetric transformation of a double-stranded, dicopper(I) helicate containing achiral bis(bidentate) Schiff bases.: This study used Nitromethane-d₃ to investigate the asymmetric transformation in dicopper(I) helicates, providing insights into chiral synthesis and coordination chemistry applications (Habermehl et al., 2006).
- Reversing a rotaxane recognition motif: threading oligoethylene glycol derivatives through a dicationic cyclophane.: The research employed Nitromethane-d₃ in the synthesis and study of rotaxanes, focusing on molecular recognition and self-assembly processes important for developing advanced materials and nanotechnology (Chiu and Stoddart, 2002).
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?