134996
3-Iodobenzylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
(3-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, m-Iodobenzylamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
188-190 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clave InChI
PYFDZOCGFHIRST-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)