Merck
131261
Sigma-Aldrich
Nonanenitrile
98%
Sinónimos:
Octyl cyanide, Pelargononitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CN
Número de CAS:
Peso molecular:
139.24
Beilstein:
1746339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
4.6 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
Clave InChI
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nonanenitrile was used as an organic nitrogen standard in the determination of a quantitative method for the speciation of ON within ambient atmospheric aerosol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive