Merck
130060
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
Sinónimos:
N-Methylhydrazinecarbothioamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NHCSNHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
135-138 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydrazine
thiourea
cadena SMILES
CNC(=S)NN
InChI
1S/C2H7N3S/c1-4-2(6)5-3/h3H2,1H3,(H2,4,5,6)
Clave InChI
PTVZQOAHCSKAAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methyl-3-thiosemicarbazide is a subject of considerable pharmacological interest owing to its wide range of biological effects.
Aplicación
4-Methyl-3-thiosemicarbazide was used in the analysis of electronic features of sulfur-using, high-resolution, low-temperature X-ray diffraction datasets.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Electronic features and hydrogen bonding capacity of the sulfur acceptor in thioureido-based compounds. Experimental charge density study of 4-methyl-3-thiosemicarbazide.
Francuski BM, et al. et al.
CrystEngComm, 13, 3580-3591 (2011)
D Zahn et al.
Water research, 150, 86-96 (2018-12-06)
Transformation of industrial chemicals might be a significant source of hitherto unknown persistent and mobile organic contaminants (PMOC, PM chemicals) present in the aquatic environment. Herein we depicted a three-step strategy consisting of (I) the prioritization of potential PMOC precursors