109371
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.490 (lit.)
bp
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Clave InChI
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?