Merck
HPLC Analysis of Alloisoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
HPLC Analysis of Alloisoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Astec® Chirobiotic® R Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm