Merck
Pesticides par les méthodes US EPA IP-8, TO-10a, ASTM® D 4861
Pesticides par les méthodes US EPA IP-8, TO-10a, ASTM® D 4861 suitable for GC, application for air monitoring
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne capillaire SPB®-608 pour GC/CPG
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Cartouches PUF, petites
O.D. × L 22 mm × 7.6 cm, pkg of 3 ea
CONDITIONS
sample/matrix
polyurethane foam (PUF) spiked with 250 ng each pesticide
adsorbent tube
ORBO-1000 (20557)
column
SPB-608, 30 m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm film (25312)
oven
150 °C (1 min) to 270 °C at 4 °C/min
detector
ECD
carrier gas
helium, 7 mL/min
injection
1 μL
Description
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany