Merck
AccueilProduitsBiologie des protéinesProtéines et enzymesEnzymes pour l'analyse de drogues et de médicaments
Enzymes pour l'analyse de drogues et de médicaments
Bêta-glucuronidase et sulfatase pour l'analyse de drogues et de médicaments
La plupart des médicaments, des hormones et des xénobiotiques sont métabolisés par les organismes humains et animaux en molécules hydrophiles, puis rapidement excrétés dans les fluides corporels, principalement l'urine. Ces médicaments et molécules conjugués sont principalement conjugués à des glucuronides ou des sulfates (glucuronoconjugués et sulfoconjugués). Chez l'être humain, la glucuronoconjugaison est la principale voie métabolique de phase II. Ces conjugués sont difficiles à détecter et à quantifier par les appareils de chromatographie, par chromatographie en phase gazeuse (GC-MS) et par chromatographie en phase liquide (LC-MS). L'hydrolyse par la bêta-glucuronidase et/ou la sulfatase clive les liaisons conjuguées, ce qui permet aux médicaments, aux hormones et aux xénobiotiques de retrouver leur forme libre initiale. Les analytes ainsi libérés sont facilement "visibles" et mesurables par les instruments de laboratoire en vue d'un dépistage ou d'une quantification.
L'industrie des sciences de la vie et du diagnostic a accès aux bêta-glucuronidases depuis plus de cinquante ans, ces dernières étant principalement extraites des entrailles de différents animaux (Helix pomatia ou Haliotis rufescens) ou de sources bactériennes (E. coli). Depuis 2015, le secteur de la toxicologie analytique et des tests de dépistage urinaire de routine s'est tourné vers les bêta-glucuronidases recombinantes. L'amélioration de la qualité analytique, la facilité de préparation des échantillons, la réduction du temps d'incubation et les possibilités d'automatisation sont autant d'atouts qui font que nos bêta-glucuronidases recombinantes (SRE0093, SRE0095) sont de plus en plus utilisées comme enzymes analytiques dans de nombreux domaines d'application.
Applications des bêta-glucuronidases et des sulfatases comme enzymes analytiques
Les tests urinaires de dépistage de stupéfiants constituent la principale application de routine de la bêta-glucuronidase et de la sulfatase. Les enzymes utilisées pour le dépistage des drogues et stupéfiants s'appliquent à différents types de tests :
  • Dépistage de drogues et stupéfiants dans un cadre médicolégal (justice pénale)
  • Tests antidopage chez l'être humain (sports de compétition)
  • Tests antidopage chez l'animal (courses de compétition)
  • Dépistage de stupéfiants sur le lieu de travail (nouveaux embauchés)
  • Tests d'exposition aux xénobiotiques (exposition environnementale)
  • Surveillance des médicaments sur ordonnance et suivi thérapeutique pharmacologique (observance et tests compagnons)
HYDROLYSE ENZYMATIQUE
Plages de pH optimales pour différentes glucuronidases de sources courantes
Figure 1.Plages de pH optimales pour différentes glucuronidases de sources courantes.
Garantir l'hydrolyse efficace et complète des métabolites à base de glucuronide et de sulfate est crucial pour les tests de dépistage urinaire, tout particulièrement lorsqu'une quantification est nécessaire. Un long historique de recherches universitaires a permis de mettre en évidence de nombreuses formes de bêta-glucuronidase et de sulfatase dans la nature, chacune ayant des propriétés spécifiques. L'un des paramètres les plus influents en lien avec l'activité enzymatique est le pH. Pour vous aider à choisir votre enzyme, consultez notre diagramme des plages de pH optimales, qui donne les pH optimaux de plusieurs glucuronidases de sources courantes.
Nos sites fabriquent des bêta-glucuronidases natives et recombinantes depuis 1960. Toutes nos bêta-glucuronidases et arylsulfatases sont produites conformément au système d'assurance qualité ISO 9001. Nous ne cessons de redoubler d'efforts pour rendre l'hydrolyse plus rapide, plus facile à mettre en œuvre et prête à l'emploi.