Résines de chromatographie en phase normale / phase inverse
Nos sorbants de chromatographie en gel de silice et nos gels offrent tout un éventail de possibilités, en fonction de vos critères de séparation : que vous recherchiez une excellente reproductibilité et une résolution optimale, ou que vous ayez besoin d'un matériau plus économique et polyvalent, nos produits pour phase normale et phase inverse à base de gel de silice conviennent à toutes les échelles de fabrication.
Products
Ressources apparentées
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
- Datasheet: PharmPrep® P Sorbent
PharmPrep™ P Sorbent is a new silica sorbent with spherical particles available in two sizes: 10 and 20 µm. It is designed for the polishing step of peptides, biopharmaceuticals, and pharmaceutical APIs. Produced by spray drying, it ensures consistent batch-to-batch purification and regulatory compliance.
- Datasheet: LiChroprep® Sorbent
Preparative chromatography efficiently purifies valuable compounds, delivering high purity levels rapidly and economically. Our surface-modified silica sorbents, like LiChroprep®, are designed to meet specific manufacturing needs and offer good separation performance and stability at a reasonable cost.
Sorbants de chromatographie en phase inverse
Le sorbant PharmPrep® P RP assure un polissage efficace des petits peptides tels que l'insuline et d'autres API, notamment les antibiotiques et les hormones. Ces sorbants sont aussi disponibles en colonnes d'acier inoxydable préremplies.
Les sorbants LiChroprep® RP garantissent une séparation rapide, efficace et reproductible durant les procédés de purification de peptides.
Sorbants de chromatographie en phase normale
Nos produits PharmPrep® P Si et LiChroprep® Si permettent d'obtenir un polissage fiable et rentable des API biopharmaceutiques et pharmaceutiques.
Gels de silice standardisés
Nos gels de silice standardisés sont couramment employés pour purifier des tonnes de composés de grande valeur. Ces gels de silice sont destinés aux procédés d'adsorption et de chromatographie et sont disponibles en divers conditionnements de 500 g à 400 kg.
Le gel de silice 60 est une matrice de gel de silice de forme irrégulière qui est idéale pour les procédés d'adsorption simples et la chromatographie en phase normale.
Sorbants multifonctions
L'oxyde d'aluminium, disponible en diamètres de pores de 6 mm, 9 mm et 15 mm, est un sorbant polyvalent de chromatographie préparative. L'oxyde d'aluminium présente une plus grande stabilité au pH que le gel de silice, en particulier aux pH alcalins.
L'oxyde d'aluminium 90 standardisé est un sorbant de polarité moyenne qui est fréquemment utilisé lorsqu'on a besoin des propriétés d'échange de cations de l'alumine basique. Il peut constituer une alternative au charbon actif.
Florisil® est un gel de silicate de magnésium polaire hautement sélectif particulièrement adapté à la séparation des stéroïdes, des alcaloïdes et des antibiotiques.