Supports pour culture cellulaire en 3D
In vivo, les cellules de mammifères se multiplient en formant des environnements tridimensionnels (3D) complexes. La forme et la composition chimique de la matrice extracellulaire (MEC) entourant une cellule peuvent dicter bon nombre de ses réponses physiologiques. Les techniques et les protocoles de culture cellulaire traditionnels s'appliquent sur des surfaces bidimensionnelles (2D), généralement constituées de verre ou de polystyrène. Même si la méthode en 2D est accessible et pratique, plusieurs artéfacts bien documentés peuvent survenir lors de l'étude de cellules cultivées en 2D. Des méthodes et des protocoles de culture cellulaire avancés ont été mis au point pour pouvoir cultiver les cellules in vitro dans des environnements en 3D.
Les outils facilitant la croissance des cellules dans un environnement tridimensionnel sont généralement classés en technologies sans support et technologies avec support. Une approche bien établie de la culture cellulaire en 3D consiste à faire croître des cellules sur un support structural, typiquement constitué de biopolymères conçus pour imiter la matrice extracellulaire (MEC) physiologique. Ces supports se présentent habituellement sous la forme d'inserts qui peuvent être commodément intégrés aux flux de tâches de culture cellulaire classiques. Dans d'autres cas, les supports 3D peuvent constituer le point de départ de projets d'ingénierie tissulaire complexes, comme le développement d'organes artificiels, l'établissement de bioréacteurs pour produire en masse des produits cellulaires, ou la mise au point de viande cultivée en laboratoire. Les types de supports cellulaires en 3D que nous proposons sont présentés ci-dessous.
Supports en nanofibres
Les récipients, plaques multipuits et inserts pour plaques de culture cellulaire en nanofibres permettent de passer de la culture en 2D à la culture en 3D. Les nanofibres sont optiquement transparentes pour pouvoir travailler sous imagerie et quantifier en temps réel la mobilité des cellules vivantes. Les nanofibres reproduisent l'architecture 3D in vivo, et peuvent aussi être recouvertes de protéines de la matrice extracellulaire pour les applications qui le nécessitent, comme les études sur le cancer par exemple. Les cellules peuvent être facilement récupérées sur les supports en nanofibres en vue d'une analyse en aval.
Il a été montré que les cellules cultivées sur des supports de nanofibres se multiplient rapidement et se différencient efficacement. De plus, cette méthode permet de s'affranchir des éventuels effets des matrices de support contenant des produits d'origine animale. Cela fait des nanofibres un support optimal pour l'IHC et les applications utilisant des cellules souches. Les dimensions des plaques standards sont compatibles avec les équipements automatisés de criblage de composés à haut débit utilisés en drug discovery et dans les études ADME/tox. Vous pouvez opter pour des plaques ou des récipients avec des fibres alignées ou à orientation aléatoire.
Supports en collagène
Les supports SpongeCol® sont des éponges de collagène à l'architecture colonnaire poreuse. Ces colonnes uniques comportent un réseau poreux qui permet aux cellules et aux nutriments extracellulaires de s'écouler dans toutes les directions, et qui offre une plus grande surface pour l'adhérence cellulaire, facilitant ainsi la croissance et la migration. Les supports en éponge de collagène sont constitués de collagène de type I purifié, qui facilite la fixation et la prolifération. Les billes SphereCol® sont enrobées de collagène humain de type I purifié, issu d'une culture cellulaire de fibroblastes humains pour renforcer la croissance et la fonction des cellules naturelles.
Supports en polystyrène et en polycaprolactone
3D Biotek fabrique toute une gamme de supports du type insert 3D en polystyrène poreux. Parmi les avantages du polystyrène figure le fait qu'il favorise la croissance cellulaire et qu'il est optiquement transparent pour l'imagerie par microscopie. Les supports en polycaprolactone (PCL) constituent une alternative pour la culture tissulaire en 3D. La PCL est un polymère biodégradable qui est utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux. Du fait de sa biodégradabilité, elle peut aussi être employée dans les applications d'ingénierie tissulaire. Les supports du type insert 3D en PCL sont biodégradables et peuvent présenter diverses structures poreuses contrôlées avec précision, pour répondre aux besoins de vos recherches en ingénierie tissulaire et en ingénierie des cellules souches.
Inserts de culture CellCrown™
Les inserts CellCrown™ sont des inserts jetables qui immobilisent un échantillon sur une plaque à 6, 12, 24, 48 ou 96 puits. En plus du tissu, les inserts CellCrown™ permettent de fixer de façon stable dans le puits des fibres, des feuilles, des membranes et des textiles. L'échantillon peut rester en position dans le puits pendant les changements de milieu grâce à un embout de pipette inséré entre la paroi du puits et l'insert.
Products
Vidéos apparentées
Vidéo : Nanofiber Solutions