Culture de cellules de mammifères
La culture de cellules de mammifères est un outil important pour les applications de recherche, les applications cliniques et les applications pharmaceutiques. Des cellules isolées à partir de tissus animaux peuvent proliférer en culture pour étudier la biologie et la pathologie cellulaires ou être utilisées pour la production d'anticorps, de protéines et de vaccins. Des lignées cellulaires de mammifères immortalisées peuvent être cultivées in vitro pendant des périodes prolongées ; elles sont couramment utilisées comme modèles simples de biologie complexe.
Catégories à la une
Nous fournissons des lignées cellulaires authentifiées et exemptes de contaminants (dont un grand nombre issues d'un partenariat avec l'ECACC), outils précieux pour la production de protéines, d'anticorps, de virus et de vaccins.
Essentielle pour le criblage de médicaments et les études ADME/Tox, notre collection de cellules primaires comprend du sang, des xénogreffes de tumeurs de patients et des hépatocytes.
Faites votre choix parmi une gamme de formulations optimisées de milieux de culture cellulaire, comprenant notamment le DMEM et le RPMI-1640, et d'options sans sérum pour divers besoins cellulaires.
Cultiver des cellules de mammifères in vitro
La croissance cellulaire requiert un mélange complexe de nutriments, incluant des sucres, des acides aminés, de l'albumine, des vitamines, des minéraux et des facteurs de croissance. Les milieux de culture cellulaire fournissent ces nutriments essentiels pour la culture de cellules de mammifères in vitro. Ces cultures sont réalisées dans des incubateurs qui offrent un environnement stérile pour une croissance à température optimale (37 °C) avec 5 % de CO2 afin de maintenir des niveaux de pH similaires à celui du sang de mammifère.
À l'exception de certains types de cellules sanguines qui peuvent être cultivés en suspension, la plupart des cellules dérivées de tissus de mammifères ont besoin d'adhérer à une surface pour assurer une division et une croissance cellulaires adéquates. Les surfaces de culture cellulaire sont fournies par des flacons ou des plaques en verre ou en polystyrène traité, ou par des filtres conçus pour l'adhérence cellulaire. L'adhérence cellulaire peut être facilitée par l'utilisation de polymères de synthèse tels que la poly-D-lysine (PDL) et de protéines de matrice extracellulaire, notamment le collagène, qui constituent une structure de fixation pour l'adhérence.
Techniques de culture de cellules de mammifères
Des techniques aseptiques sont utilisées pour prévenir toute contamination des cellules cultivées in vitro. Les cultures de cellules de mammifères requièrent des passages ou repiquages (ce qui implique une dilution des cellules qui arrivent à confluence et le remplacement des milieux de culture appauvris) pour garantir la santé des cellules et leur propagation. Pour repiquer des cultures de cellules adhérentes, les cellules doivent être dissociées des surfaces de culture à l'aide de méthodes enzymatiques, telles que la trypsinisation, ou mécaniques, telles que le raclage, avant d'être transférées dans de nouveaux flacons ou sur de nouvelles plaques en vue de leur ré-adhérence. Les méthodes de comptage cellulaire utilisant des hémacytomètres et des compteurs de cellules automatisés permettent d'évaluer la viabilité cellulaire et contribuent à déterminer les densités d'ensemencement pour le repiquage ainsi que les densités cellulaires nécessaires aux processus en aval. Les cellules cultivées peuvent être cryoconservées par stockage dans de l'azote liquide, d'où des stocks à ensemencer peuvent être prélevés et décongelés quand des stocks de travail sont à nouveau requis.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Problèmes courants des cultures cellulaires : la contamination est, de loin, le problème le plus fréquemment rencontré dans les laboratoires de culture cellulaire, avec des conséquences parfois très graves.
- Révisez les bases de l'utilisation du sérum bovin (ou de veau) fœtal dans la culture de cellules, et redécouvrez comment la provenance et la réglementation affectent le prix des sérums impliqués dans les tests cellulaires.
- Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Learn more about the cell culture supplements human serum albumin (HSA) and recombinant human serum albumin (rHSA). Explore their applications in cell culture and beyond.
- Learn more about β-Alanine, an important amino acid supplement and explore how it is used in cell culture. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
- Afficher tout (120)
Protocoles apparentés
- Visionnez les vidéos d'instruction et téléchargez les manuels d'utilisation multilingues des systèmes d'eau de laboratoire Milli-Q® SQ 2Series. Et vous serez opérationnels en un rien de temps. Achetez vos systèmes, accessoires, cartouches et services en ligne.
- Utilisation de poly-lysine pour faire adhérer les cellules à des substrats solides, augmentant ainsi les interactions électrostatiques entre les ions chargés négativement de la membrane cellulaire et de la surface de culture.
- Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
- This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
- Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
- Afficher tout (26)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]