Merck
AccueilProduitsChimie analytiqueMatériaux de référenceMélanges étalons d'impuretés élémentaires inorganiques
Mélanges étalons d'impuretés élémentaires inorganiques
Détection d'impuretés élémentaires dans les médicaments conformément aux lignes directrices Q3D de l'ICH
Les médicaments peuvent contenir des impuretés élémentaires métalliques qui présentent un risque pour la santé des patients. Les taux d'impuretés élémentaires doivent être surveillés et il convient qu'ils soient inférieurs aux taux d'absorption quotidienne définis dans les lignes directrices Q3D de l'ICH.
En 2009, l'ICH (International Conference on Harmonization) a défini une politique mondiale destinée à limiter les impuretés métalliques dans les produits et les ingrédients pharmaceutiques. Cette approche a nécessité des recommandations réglementaires claires sur les limites des spécifications des impuretés élémentaires et a imposé aux organismes réglementaires nationaux de fournir des résultats comparables et transparents. Les impuretés élémentaires ont été classées par l'ICH en quatre catégories différentes pour faciliter la prise de décision durant les processus d'évaluation des risques.
Depuis le 1er janvier 2018, l'USP et la pharmacopée européenne ont adopté les lignes directrices Q3D de l'ICH sur les limites des impuretés élémentaires. Cela a entraîné une modification de la méthode analytique de détermination de la précipitation des sulfures métalliques, passant d'une détermination colorimétrique à une analyse par ICP-OES ou ICP-MS. Nous proposons une large sélection de matériaux de référence certifiés de différents mélanges d'impuretés élémentaires et éléments isolés avec des limites de concentration conformes aux lignes directrices Q3D de l'ICH.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-15 sur 15
Changer de vue
Afficher 1-15 sur 15
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-15 sur 15
Page 1 de 1
Page 1 sur 1
Mélanges d'impuretés élémentaires
Nos produits incluent des mélanges étalons de matériaux de référence certifiés TraceCERT® pour différents éléments. Ils présentent des ratios entre éléments correspondant aux limites de concentration élémentaires par voie orale, parentérale et par inhalation définies dans les lignes directrices Q3D de l'ICH. Ils peuvent être utilisés dans les tests réalisés conformément à l'USP <232>, au chapitre général 5.20 de la Ph. Eur., et à l'USP <2232> pour les compléments alimentaires.
  • Les produits sont fabriqués et analysés conformément à l'ISO/CEI 17025 et l'ISO 17034.
  • Les valeurs des produits sont traçables jusqu'à au moins deux références indépendantes (NIST®, BAM ou l'unité SI, le kg).
  • Les produits sont commodément conditionnés en volumes de 100 ml.
  • Ils sont emballés dans des flacons opaques (en FEP) et des sachets en aluminium étanches au gaz, pour une stabilité prolongée.
  • Des certificats sont fournis conformément au Guide ISO 31.
Solutions de matériaux de référence certifiés mono-élément
Pour chaque élément classé et non classé, nous proposons des solutions de matériaux de référence certifiés mono-élément de marque Certipur®, en plus de la marque TraceCERT® et de la sélection de SRM® du NIST®.
  • Conviennent aux applications de spectrométrie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP/OES) et de spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS)
  • Disponibles en plusieurs concentrations : 10 g/l, 1 g/l, 10 mg/l et 1 mg/l
  • Testées pour environ 70 impuretés
  • Fournies en flacons en verre borosilicaté ou en HDPE de 100 ml
Nous proposons également des solutions étalons multi-éléments en flacons HDPE de 100 ml. Les flacons sont scellés dans des sachets en aluminium et s'accompagnent d'un certificat fournissant une documentation détaillée sur les valeurs des incertitudes, la date d'expiration et les conditions de conservation.
Ressources apparentées
  • Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
    This special edition of the Analytix Reporter delves into pharmaceutical analysis and quality control, showcasing cutting-edge solutions, certified reference materials, and advanced methodologies for efficient impurity testing and comprehensive characterization of biologics and pharmaceuticals.
  • Flyer: ICHQ3D
    This informative flyer outlines the critical ICH Q3D guidelines for managing elemental impurities in pharmaceuticals, highlighting the importance of certified reference materials to ensure product safety and compliance in the drug development process.