1683559
USP
Triéthylamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
triethylamine
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Limite d'explosivité
8 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Adapalene
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup