1659001
USP
Thimerosal Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-Dithiodibenzoic acid, 2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
thimerosal
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
287-290 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable