1652500
USP
Thalidomide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Thalidomide, (±)-2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
thalidomide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
InChI
1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Clé InChI
UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CRBN(51185) , CUL4A(8451) , DDB1(1642) , RBX1(9978)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Thalidomide Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3